Principaux documents
57132
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
16 EA
342,00 $
342,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
16 EA
342,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
342,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Composition
bed wt., 10 g
Conditionnement
pk of 16
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable