57118-U
Tube de SPE, vide
volume 20 mL, pre-fritted, pk of 20
Synonyme(s) :
pk 20, Empty Fritted 20-ml SPE Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Catégories apparentées
Description générale
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)