Principaux documents
57092
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
30 EA
239,00 $
239,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
239,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
239,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 250 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
100 m2/g
Volume
6 mL
Groupe de la matrice active
carbon phase
Taille des particules
120-400 mesh
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Carbone graphite non poreux
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Affinité extrême pour les composés organiques polaires et non polaires des matrices aussi bien polaires que non polaires lors d•une utilisation en conditions de phase inverse
• Surface carbonée formée de structures hexagonales interconnectées et formant des couches
• La nature non poreuse du carbone permet des opérations rapides, l•adsorption ne nécessitant pas une diffusion à l•intérieur des pores du support
• Des laboratoires indépendants ont trouvé l•ENVI-Carb extrêmement utile pour une préparation d•échantillon rapide d•environ 200 pesticides provenant de diverses matrices telles les eaux souterraines, les fruits et les végétaux
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1]
Application
Supelclean ENVI-Carb SPE Tube was used in separating glycan moiety of glycosphingolipids from ceramide, salt and detergents.[2]
Informations légales
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC