Principaux documents
57052
Supelco
Tubes de SPE Supelclean LC-8
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
30 EA
204,00 $
204,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
204,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
204,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pkg of 30 ea
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
6 mL
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.