Principaux documents
55254-U
Supelco
Phase en vrac pour SPE Supelclean Sulfoxyde
pkg of 100 g
100 G
687,00 $
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 G
687,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Groupe de la matrice active
sulfoxide phase
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable