Principaux documents
54965-U
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 4 ea
Ampleur du marquage
16.2% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
Octadecyl
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Compatibilité
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Use guard cartridge holder 54987
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
  1. any similar RP 18 Guard column for LiChrosorb® RP-18 HPLC Column
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no available product that is similar to LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridges (54965-U).