Principaux documents
1.09303
Millipore
LiChroprep® RP-18 (25 à 40 µm)
for liquid chromatography
Synonyme(s) :
LiChroprep® RP-18
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChroPrep®
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Masse volumique apparente
360 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Gel de silice de forme irrégulière avec une distribution granulométrique étroite et bien définie, offrant de hautes performances en matière de séparation, une grande perméabilité et une bonne reproductibilité
Caractéristiques et avantages
LiChroprep® RP-18 (25 à 40 µm) offre aux utilisateurs :
  • une matrice de gel de silice reproductible et homogène de forme irrégulière
  • une distribution granulométrique étroite et bien définie pour une haute performance et une grande perméabilité
  • des lots de grande taille jusqu'à 200 kg dans cette modification
Conditionnement
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
18,0 - 22,0 µm
Taille de particules (d50) : 34,0 - 39,0 µm
Taille de particules (d90) : 58,0 - 71,0 µm
Informations légales
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable