Principaux documents
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 4 ea
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Superficie
700 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Use guard cartridge holder 54987
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable