Principaux documents
52807-U
Supelco
Nano Tight Union, ZDV, with 0.007in Thru-Hole
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable