Principaux documents
52638-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-NH2
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
pKa  
9.8
Capacité
~0.43 meq/g capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase normale ou échange d′anions
Compatibilité avec les matrices: Solutions organiques ou aqueuses
  • Greffage polymérique, phase aminopropyl très polaire de nature (liaisons hydrogène) permettant de travailler à la fois en mode normal ou en mode échange d′ions
  • Un échangeur faible de pKa 9.8. A pH 7.8 ou en dessous, les groupements fonctionnels sont chargés positivement
  • Capacité en échange d′ions de ∼ 0.43 meq/g.
  • Permet un relargage facile des anions très forts tels que les acides sulfoniques qui peuvent être retenus de façon irréversible par les échangeurs d′anions forts
  • Peut être utilisé dans certaines applications en phase inverse (à cause du bras espaceur ethyl); néanmoins, il est utilisé de façon majoritaire comme échangeur d′ions ou en phase normale à cause de sa nature polaire
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.