Principaux documents
52613-U
Supelco
Tubes de SPE Discovery® DSC-18Lt
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonyme(s) :
Discovery®DSC-18Lt, PK54 3ML 500mg
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Ampleur du marquage
11% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage monomérique, octadécyl (11 %C), end-cappé
  • Rétention améliorée pour les molécules moyennement polaires et hydrophobes
  • Utilisées pour éluer de grosses molécules hydrophobes qui seraient trop retenues sur DSC-18
  • Offre l′opportunité de différencier des métabolites de médicaments dans les applications en bio-analyse
  • Utiliser cette phase moins rétentive pour le relargage rapide de composés hydrophobes en utilisant des solvants organiques plus faibles ou avec de plus faibles volumes
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC