51418-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
1 530,00 $
About This Item
1 530,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH
1-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase