50969-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
859,00 $
About This Item
859,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express OH5, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L86
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
2.8% carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
hydroxy, penta- phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)