Principaux documents
509248
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonyme(s) :
AIGUILLE 1UL, 23 G PT#1, LONG. 50 MM, Unit.
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
1B-5C
replacement needles
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 034055
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
1 μL
Compatibilité
for use with SGE 1BR-5