Principaux documents
24447
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyme(s) :
AIGUILLE DE RECHANGE N25/500-5, Boîte de 5
5 EA
79,30 $
79,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
79,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
79,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Description
N25/500-5
replacement needles
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 038110
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.50 mm
Volume
25-500 μL
Compatibilité
for use with SGE 25R
Description générale
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.