505320-U
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Synonyme(s) :
LpDNPH cartridge tube, 3 mL (H-series)
1 450,00 $
About This Item
1 450,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
LpDNPH H Series Cartridges, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 50 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling in high concentration environments
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.