Principaux documents
502790
Frittés pour microfiltre de précolonne
PEEK, pore size 0.5 μm
10 EA
213,00 $
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
213,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PEEK
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc A-735X
Fritté, l × P × H
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
Dimension de pores
0.5 μm
Compatibilité
for use with Precolumn Microfilters Assembly
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Questions
  1. Hola, necesito comprar un PEEK inline filter para un sistema AKTA, pero dudo de si este producto se corresponde con el que necesito. Se trata del disco que va dentro del filtro (cilindro color crudo) o la pieza cilíndrica en sí misma? Muchas gracias!
    1 answer
    1. This is a filter that mounts in a filter assembly. This product is not compatible with AKTA systems. Please contact your regional Technical Service group for a filter recommendation for the specific application.