Principaux documents
502693
Microfiltre pour précolonne Upchurch
for use with 1/16 in. O.D. tubing, PEEK frit
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
PEEK frit
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
Compatibilité
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Description générale
Filtre en ligne dans une enveloppe en PEEK pour connecter un tube capillaire (en utilisant des manchons pour tubes Microtight) ou un tube de DE 1/16 in. à un raccord femelle 10-32. Volume retenu 0.3 ul. Livré avec 5 frittés de 0.5 microns(un installé).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2