Principaux documents
55078
Filtre de précolonne biocompatible Upchurch
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
FILTRE EN LIGNE, HAUTE PRESSION, 2 UM, EA
1 EA
62,40 $
62,40 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
62,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
62,40 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1 ea
Dimension de pores
2.0 μm
Description générale
Installation en ligne. Corps en acier inoxydable avec embouts en polyétheréther-cétone inerte (PEEK). Choisir entre un fritté de 0,5 μ ou un fritté de 2 μ, en PEEK, dans un raccord.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.