47509-U
Benzyl alcohol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methylene chloride
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable