24122
Alcool benzylique
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
142,00 $
About This Item
142,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Description
peroxide value <= 5
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Essai
99-100.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Impuretés
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.02% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% benzaldehyde (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.2% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Etherification of glycerol.
- Preparation of benzaldehyde by solvent free oxidation using supported undecamolybdophosphate catalyst.
- Synthesis of N-(phenylmethylene)benzeneamine by the reaction with nitrobenzene in presence of rhodium-catalyst.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758