47120-U
Safflower Oil
analytical standard
Synonyme(s) :
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant seeds (Carthamus tinctorius)
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
oleic acid
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?