Principaux documents
PX0045
Supelco
Huile minérale
white
1 L
220,00 $
20 L
761,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
220,00 $
20 L
761,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181504
Numéro de classement CE :
232-455-8
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Couleur
white
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
pb
300-500 °C/1,013 hPa
Température de transition
flash point 200 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
Remarque sur l'analyse
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
455.0 °F
Point d'éclair (°C)
235 °C