CBL561
Anti-CD24 Antibody, clone SN3
clone SN3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Heat Stable Antigen, HAS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SN3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD24(100133941)
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry: 1:50 - 1:100 per 10e6 cells in 100 μL final volume.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable