Principaux documents
47107
Supelco
n-Paraffin Mix C24,C28,C32,C36
certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
5 ML
148,00 $
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
148,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12000000
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D5442
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 5 mL
Concentration
2 % (w/w) each component in octane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2