46951-U
Ester méthylique de l′acide trans-9,12-octadécadiénoïque
certified reference material, 10 mg/mL in heptane
78,60 $
About This Item
78,60 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Essai
99.9% (chromatography)
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10 mg/mL in heptane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
ester (methyl)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
Clé InChI
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.0 °C - closed cup