Principaux documents
44893-U
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein Solution
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonyme(s) :
Impureté du biodiesel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D6584
Conditionnement
pkg of 3 mL
Concentration
5000 μg/mL in pyridine
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter