442676
Heptadecane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
8.3 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 115 °C)
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
302 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter