Principaux documents
8.20616
Sigma-Aldrich
n-Heptadecane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Heptadecane
10 ML
55,70 $
50 ML
89,40 $
55,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
55,70 $
50 ML
89,40 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-108-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Viscosité cinématique
<7 cSt(40 °C)
pb
302 °C/1013 hPa
Pf
22 °C
Température de transition
flash point 148 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zonisamide for Parkinson′s Disease Dyskinesia: Research on Parkinson′s disease patients with wearing-off symptoms identifies risk factors for dyskinesia when treated with Zonisamide, supporting its potential application in managing motor complications associated with the disease (Mishima et al., 2023).
  • Zonisamide Property Calculations: Research provides calculated descriptors for Zonisamide among other compounds, aiding in the development of better pharmacological profiles and enhancing its utility in pharmaceutical research for antiepileptic mechanisms (Liu, Acree, and Abraham, 2022).
  • Zonisamide Quantification in Therapy: A method using LC-MS/MS for the quantification of Zonisamide from dried sample spots demonstrates advancements in therapeutic drug monitoring, ensuring effective dosing and patient safety in clinical settings (DʼUrso et al., 2019).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup