Documents
442667
Supelco
Butyl benzoate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOCH2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro Beilstein :
1867073
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Clé InChI
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)