442391
3-méthylphénol
analytical standard
Synonyme(s) :
m-Crésol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1036 °F
Limite d'explosivité
1.06-1.35 %, 150 °F
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.