Principaux documents
43306
Supelco
Phytanic acid
mixture of isomers, analytical standard
Synonyme(s) :
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid, NSC 108698, Phytanoic acid
10 MG
249,00 $
100 MG
750,00 $
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
249,00 $
100 MG
750,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
mixture of isomers
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
Clé InChI
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable