P3819
Phytanic acid methyl ester
≥95%
Synonyme(s) :
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester (methyl)
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C21H42O2/c1-17(2)10-7-11-18(3)12-8-13-19(4)14-9-15-20(5)16-21(22)23-6/h17-20H,7-16H2,1-6H3
Clé InChI
LAWJUFPULQZGLF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter