33356
BF3 - Methanol
10 % (w/w), pkg of 20 × 1 mL
Synonyme(s) :
Boron trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Conditionnement
pkg of 20 × 1 mL
Concentration
10 % (w/w)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCsuitable for GC, application for SPENotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique