Principaux documents
33233-U
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/caoutchouc
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
Synonyme(s) :
PTFE/Rubber Crimp Caps
1000 EA
262,00 $
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
262,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
Taille de l'ouverture
4.8 mm
Joint, diam. × épaisseur
11 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 11 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable