Principaux documents
33175
Supelco
Solution de régénération des colonnes de silice
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Description
Silica Column Regeneration Solution
Conditionnement
pkg of 200 mL
Compatibilité
Restoring Column Performance
Température de stockage
room temp
Description générale
Cette solution régénère efficacement une colonne en silice qui a été en contact avec des solvants très polaires tels que l′eau ou les alcools. Faites simplement passer la solution de régénération dans la colonne pendant 10 minutes puis laissez rééquilibrer avec la phase mobile pendant 10 minutes supplémentaires. La colonne retrouve en général des performances identiques à celles qu′elle avait avant d′être exposée aux solvants polaires.
Silica Column Regeneration Solution contains a mixture of acetic acid, dimethoxypropane, and methylene chloride.
Application
It was used to flush and regenerate the column used for HPLC analysis of tocopherols and tocotrienols.
Analyte
Description
    Acetic acid
    Dichloromethane
    2,2-Dimethoxypropane
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Simple solutions to problems encountered in quantitative analysis of tocopherols and tocotrienols using silica columns.
A K Hewavitharana
Analytical biochemistry, 313(2), 342-344 (2003-02-28)