Principaux documents
29626-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002986
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable