Documents
ZLXUVL2L2
Milli-Q
Lampe UV bactéricide
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
Description générale
Cette lampe UV bactéricide est conçue pour lutter contre les bactéries et limiter leur nombre dans l'eau pure stockée. Cette lampe UV pour ASM expose régulièrement l'eau du réservoir de stockage à une longueur d'onde de 254 nm afin de prévenir la prolifération bactérienne et la formation de biofilm sur les parois du réservoir. 
Application
Lampe UV de rechange destinée aux modules de décontamination automatique (ASM) autonomes associés aux systèmes de grande capacité.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany