Principaux documents
29169-U
Supelco
Capsules de fiole à sertir, BiMetal (magnétiques), 20 mm, avec septa PTFE/silicone, pack de 100
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
Synonyme(s) :
BiMetal Crimp Seals
100 EA
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
175,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone septa
red seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur
20 mm × 3 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp seal vial
Description générale
Les capsules BiMetal sont faites à la fois d′étain et d′aluminium ; elles sont plus faciles à sertir que les capsules en étain de 20 mm. La surface de scellement est en aluminium et le diamètre interne est fait d′étain pour ajouter une surface magnétique. Ces capsules sont disponibles dans différentes couleurs.
Autres remarques
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Treviso, IT
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Usage activity
    Great for sealing vials, not ideal for headspace analysis