Principaux documents
29145-U
Supelco
Flacons Snap Seal, emballage pratique
volume 2 mL, amber glass vial, PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap
Description
unassembled
Caractéristiques
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Diam. du bouchon
11 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Informations légales
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable