29023-U
Needle Kit for Thermal Tubes
pkg of 1 ea
272,00 $
About This Item
272,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with thermal desorption tubes
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
The kit includes the following:
- Stainless steel 22s gauge needle with bevel point
- Stainless steel fitting
- Acetal/stainless steel thumbwheel
- 1/4 in. PTFE ferrule (white)
- 1/4 in. M-2 VESPEL™ ferrule (orange)
- 6 mm M-2A VESPEL graphite ferrule (black)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable