Documents
29007-U
Supelco
Flacons, bouchon à vis, R.A.M. (filetage 9 mm)
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), pkg of × 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial (with graduated marking spot)
Caractéristiques
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of × 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Le flacon R.A.M.™ (filetage de 9 mm) présente l′avantage d′un bouchon (filetage) sur un flacon qui correspond à la hauteur d′un flacon à sertir. Ce flacon peut être utilisé à la place des autres produits 12 x 32 mm à sertir ou filetés pour bouchons à vis.
Ce flacon dont l′ouverture a un D.I. de 6 mm est parfait pour une utilisation avec un bras robotique connecté à un passeur automatique d′échantillons. Vous avez le choix entre un verre borosilicaté de type 1 transparent ou ambré. Le flacon R.A.M.™ inclut le concept StepVial unique qui centre avec précision un insert de volume limité dans le flacon. L′ouverture interne du flacon est biseautée pour permettre une bonne adaptation du bord de l′insert de verre.
Informations légales
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)