Documents
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
Capsule solide phénolique noire (feuille d′aluminium/pulpe de minerai) avec liner en PFTE blanc.