Principaux documents
27359
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/Silicone
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Matériaux
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
Diamètre
8 mm
Taille de l'ouverture
3.2 mm