Principaux documents
27304-U
Supelco
Kit pratique de flacons Headspace
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
Caractéristiques
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
Conditionnement
pkg of 100 ea
Flacon, D.E. × H × D.I.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable