Principaux documents
27272-U
Supelco
Bouchon à vis (percé), polypropylène
black polypropylene cap, for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread, pkg of × 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
black polypropylene cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of × 1000 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Diam. × H
13 mm × 9.5 mm
Diam. des orifices
7 mm
Raccords
thread for 10-425
Compatibilité
for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable