Principaux documents
27036
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
12 EA
211,00 $
211,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
211,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
211,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
16 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccords
thread for 15-425
Caractéristiques et avantages
  • Micro Reaction Vessel of volume 1 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
  • Constructed of heavy wall borosilicate glass.
  • Supplied with black phenolic solid top cap.
  • Can be autoclaved or centrifuged.