27122-U
Septa, PTFE/silicone/PTFE
red PTFE/silicone/red PTFE, septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in., for use with 4mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red PTFE/silicone/red PTFE
Description
septum type: double-faced PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
pkg of 100 pkg
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
Septum, diam. × épaisseur
11 mm × 0.040 in.
Compatibilité
for use with 4mL vial
for use with screw cap, 13-425
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)