Principaux documents
20803
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
6 EA
202,00 $
202,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 EA
202,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
202,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22 ga (cone tip, side-port)
Caractéristiques
Metal Hub (N)
cone tip, side port
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90222
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.