509507
Seringues SGE étanches aux gaz, Luer-Lok
10MDR-LL-GT, volume 10 mL, needle size (not included)
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 10 ML, LUER LOCK
133,00 $
About This Item
133,00 $
Produits recommandés
Matériaux
glass syringe
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
needle type Luer lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 008960
Volume
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)